Vai a
1.12463
Amberlite IRA-402 Ion Exchange Resin
chloride form, 15-50 mesh, strongly basic
Sinonimo/i:
Ion exchanger Amberlite IRA-402
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
116,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
MDL number:
116,00 €
Spedizione prevista il01 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Ion exchanger Amberlite IRA-402, (strongly basic anion exchanger), Cl⁻ form
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
matrix
PS-DVB
matrix active group
SAX
particle size
300-1180 μm
density
1.063-1.093 mg/L
bulk density
670 g/L
separation technique
anion exchange
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Description: yellowish moist spherules
Total capacity: ≥ 1.0 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CG5022435947060
particle size
300-1180 μm
particle size
100-200 mesh (wet)
particle size
16-50 mesh
particle size
-
matrix active group
SAX
matrix active group
-
matrix active group
sulfonic acid
matrix active group
-
separation technique
anion exchange
separation technique
-
separation technique
cation exchange
separation technique
-
matrix
PS-DVB
matrix
4% cross-linked methacrylate
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
-
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ion exchanger Amberlite IRA-402
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c