Documenti fondamentali
06441
Supelco
Amberlite IRA-96 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh
Scegli un formato
1 KG
105,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
105,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Amberlite IRA-96 free base, free base
Descrizione
weakly basic
Stato
beads
Parametri
100 °C max. temp.
Umidità
57-63%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Gruppo funzionale matrice
polyamine functional group
Dimensione particelle
20-27 mesh
550-750 μm
pH di lavoro
0-7
Capacità
1.25 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
anion exchange
Applicazioni
Weakly basic anion exchange resin, useful for deionization, chromate recovery, formaldehyde deacidification, ammonium nitrate removal and recovery. Does NOT meet FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Domande
  1. 文献に「Amberlite IRA93」と表記されているのですが、「Amberlite™ IRA-96 遊離塩基」と異なるのでしょうか。異なるのであれば、どのような点が異なっているのでしょうか。
    1 risposta
    1. There is no functional difference between Amberlite™ IRA93 and Amberlite™ IRA96. This product was initially listed as the IRA93 version and converted to IRA96 in 2000. While some parameters differ slightly these two versions are interchangeable. Note that the Amberlite™ IRA-96 has a particle size range of 0.55 - 0.75 mm while the Amberlite™ IRA93 particle size range was 0.4 - 0.5 mm. Amberlite™ IRA93 is no longer available.