Documenti
06457
Supelco
Amberlite IRA910 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh, strongly basic
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA910 chloride form, chloride form, strongly basic
Forma fisica
beads
Parametri
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Umidità
54-61%
tecniche
LPLC: suitable
Perdita
~55% loss on drying
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Gruppo funzionale matrice
dimethylethanolamine functional group
Dimensione particelle
530-800 μm
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.0 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
anion exchange
Categorie correlate
Applicazioni
Strongly basic (type II) anion exchange resin for water conditioning and deionization, removal of sulfuric acid and color, etc. The type II base provides improved regeneration efficiency over type I base resin.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)