Documenti
436674
Supelco
Amberlite FPA66 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh, anionic
Sinonimo/i:
strong cation exchange resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
product name
AmberLite FPA66 Anion Exchange Resin free base,
Forma fisica
beads
Livello qualitativo
Parametri
60 °C OH- form max. temp.
Umidità
40-46%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Gruppo funzionale matrice
polyamine functional group
Dimensione particelle
300-1200 μm
50-125 mesh
pH di lavoro
0-7
Capacità
1.35 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
This resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be subjected to a suitable preliminary elution and wash.
Specifications:
Applicazioni
AmberLite FPA66 Anion Exchnage Resin free base was used to prepare a catalyst during the production of myrtanal.
Weakly basic anion exchange resin for deashing and mixed bed polishing of high fructose corn syrups. This resin meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Transformation of Biomass Products into Fine Chemicals Catalyzed by Solid Lewis-and Br?nsted-acids.
Corma, Avelino, Michael Renz, and Manuel Susarte.
Topics in Catalysis, 52, 1182-1189 (2009)