Documenti fondamentali
1.15959
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
Scegli un formato
500 G
340,00 €
340,00 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
340,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
340,00 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Ion exchanger Amberlite IRA-67, (weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
Livello qualitativo
Stato
beads
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (weakly basic)
Matrice
styrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
Carboxymethyl
Dimensione particelle
300-1180 μm
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
(weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
Risultati analitici
Description: moist white spherules
Total capacity: ≥ 1.5 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2