10884308001
Roche
CPRG
Chlorophenol red-β-D-galactopyranoside
Sinonimo/i:
Chlorophenol Red-β-D-galactopyranoside, chlorophenol red-β-d-galactopyranoside, CPRG, Chlorophenol Red-β-D-galactoside
Scegli un formato
127,00 €
Scegli un formato
About This Item
127,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
96% (HPLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 250 mg
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Intervallo di pH
6-8
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2Cl)C(=C3/C=CC(=O)C(Cl)=C3)\c4ccccc4S(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C25H22Cl2O10S/c26-15-9-12(5-7-17(15)29)21(14-3-1-2-4-20(14)38(33,34)35)13-6-8-18(16(27)10-13)36-25-24(32)23(31)22(30)19(11-28)37-25/h1-10,19,22-25,28,30-32H,11H2,(H,33,34,35)/b21-12-/t19-,22+,23+,24-,25-/m1/s1
YOUWVNCQJOMMEU-AETRGLENSA-N
Descrizione generale
The chemical formula on the label represents the monosodium salt.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Sequenza
Nota sulla preparazione
Storage conditions (working solution): Reconstituted solution is stable for one day at 2 to 8 °C
Stoccaggio e stabilità
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?