Documenti fondamentali
RES1364C
Sigma-Aldrich
Red-Gal®
Sinonimo/i:
6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Rose-Gal, Salmon-Gal
Scegli un formato
1 EACH
53,60 €
1 EACH
85,30 €
1 EACH
255,00 €
53,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
53,60 €
1 EACH
85,30 €
1 EACH
255,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16ClNO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
53,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](On2ccc3ccc(Cl)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-8-2-1-7-3-4-16(9(7)5-8)22-14-13(20)12(19)11(18)10(6-17)21-14/h1-5,10-14,17-20H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
CCSMDIRWROWGMP-HTOAHKCRSA-N
Descrizione generale
Product is available in the following packages sizes:
RES1364C-A101X: 25 mg container
RES1364C-A102X: 100 mg container
RES1364C-A103X: 1 gm container
Note legali
Red-Gal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4