Documenti
NYLM-RO
Roche
Membrane in nylon, a carica positiva
roll W × L 0.3 m × 3 m, sheet W × L 10 cm × 15 cm, sheet W × L 20 cm × 30 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
Confezionamento
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm])
pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Roche
Largh. × lungh. rotolo
0.3 m × 3 m
Largh. × lungh. foglio
10 cm × 15 cm
20 cm × 30 cm
Temperatura di conservazione
20-25°C
Descrizione generale
Membrana in nylon 66 microporoso su supporto di poliestere, con gruppi di ammonio quaternario a carica positiva (pH 3 - 10).
Proprietà di superficie: dimensioni dei pori 0,45 μm
Applicazioni
  • Grazie alle loro proprietà fisiche e chimiche, le membrane in nylon sono particolarmente utili come matrici per l′ibridazione con sonde di DNA, RNA o oligonucleotidi con marcatura non radioattiva (ad es., digossigenina o biotina) e marcatura radioattiva (ad es., [32P], [35S] e [3H]): Southern blot
  • Northern blot
  • Dot blot
Sono state sviluppate per fornire segnali più forti con rumore di fondo più basso nel rilevamento cromatico o chemiluminescente degli ibridi marcati con digossigenina.
Caratteristiche e vantaggi
Membrana in nylon 66 microporoso su supporto di poliestere, con gruppi di ammonio quaternario a carica positiva.
Contenuto: membrane
Qualità
Funzione testata per il rilevamento di DNA omogeneo nelle procedure con metodica Southern blot con il sistema DIG.
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Visita l’Archivio dei documenti
Majid Kheirollahi et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 28(3), 864-870 (2010-04-08)
Telomeres at the ends of human chromosomes consist of tandem hexametric (TTAGGG)n repeats, which protect them from degradation. At each cycle of cell division, most normal somatic cells lose approximately 50-100 bp of the terminal telomeric repeat DNA. Precise prediction of
Araceli Nora García et al.
BMC plant biology, 14, 248-248 (2014-09-18)
The production of antimicrobial peptides is a common defense strategy of living cells against a wide range of pathogens. Plant snakin peptides inhibit bacterial and fungal growth at extremely low concentrations. However, little is known of their molecular and ecological
Dervla T Isaac et al.
Infection and immunity, 81(2), 411-420 (2012-11-28)
Histoplasma capsulatum is a fungal respiratory pathogen that survives and replicates within the phagolysosome of macrophages. The molecular factors it utilizes to subvert macrophage antimicrobial defenses are largely unknown. Although the ability of H. capsulatum to prevent acidification of the
Stefanie Wehner et al.
RNA biology, 11(11), 1467-1478 (2014-12-09)
6S RNA is a highly abundant small non-coding RNA widely spread among diverse bacterial groups. By competing with DNA promoters for binding to RNA polymerase (RNAP), the RNA regulates transcription on a global scale. RNAP produces small product RNAs derived
Baoyan Bai et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 4(4), 315-325 (2013-06-21)
CRM1 is an export factor that together with its adaptor NMD3 transports numerous cargo molecules from the nucleus to cytoplasm through the nuclear pore. Previous studies have suggested that CRM1 and NMD3 are detected in the nucleolus. However, their localization