59767
Chlorophenol Red-β-D-galactopyranoside
β-galactosidase, ≥90% (HPLC), powder or crystals
Sinonimo/i:
CPRG, Chlorophenol Red-β-D-galactoside
Scegli un formato
48,80 €
Scegli un formato
About This Item
48,80 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Chlorophenol Red-β-D-galactopyranoside, ≥90% (HPLC)
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder or crystals
Solubilità
water: 20 mg/mL, clear, orange to very deep red
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2Cl)C(=C3/C=CC(=O)C(Cl)=C3)\c4ccccc4S(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C25H22Cl2O10S/c26-15-9-12(5-7-17(15)29)21(14-3-1-2-4-20(14)38(33,34)35)13-6-8-18(16(27)10-13)36-25-24(32)23(31)22(30)19(11-28)37-25/h1-10,19,22-25,28,30-32H,11H2,(H,33,34,35)/b21-12-/t19-,22+,23+,24-,25-/m1/s1
YOUWVNCQJOMMEU-AETRGLENSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in paper-based cell-free protein expression system for target RNA detection[1]
- in colorimetric detection of multiple clinically relevant mutations using a lacZ output gene[3]
- in colorimetric assay for bacteria quantification[4]
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?