TMS-011
Endotoxin-Free Ultra Pure Water
Cell Culture
Sinonimo/i:
H20
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Sterility Testing: Negative for Growth
pH: 5.0-7.0
Endotoxin: <0.005 EU/mL
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available