Documenti fondamentali
4.86505
Millipore
Acqua
OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Sinonimo/i:
Acqua
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
50202301
NACRES:
NA.21
P. ebollizione:
100 °C (lit.)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acqua OmniPur® è un′acqua purificata sterile, testata per colture cellulari, di elevata qualità; di grado WFI, cioè conforme ai requisiti stabiliti per gli iniettabili, viene appositamente prodotta per applicazioni inerenti le colture cellulari. Viene usata comunemente come solvente per la preparazione di terreni, campioni analitici, standard di riferimento e altre soluzioni. È impiegata, inoltre, per il lavaggio delle cartucce da microfiltrazione e la vetreria.
Applicazioni
Quest′acqua viene utilizzata come:
  • solvente per la dissoluzione di sdRNA di sintesi;
  • mezzo per la sospensione di pellet di centrifugati cellulari nel corso di un saggio della sintesi di urea.
Attenzione
Tossicità: normale manipolazione (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acqua Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Acqua
Acqua Test solution for measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB Certipur®
Supelco
1.01810
Acqua
Acqua Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Sigma-Aldrich
693520
Acqua
Self-delivering RNAi compounds as therapeutic agents in the central nervous system to enhance axonal regeneration after injury
Sarah W A, et.al
iScience, 25 (2022)
Endotoxins and cell culture
John and Ryan
Life Sciences, 1-8 (2004)
Effects of solution environment on mammalian cell fermentation broth properties: enhanced impurity removal and clarification performance
Matthew W et al,
Biotechnology and Bioengineering, 108, 50-58 (2011)
Hepatic differentiation of marmoset embryonic stem cells and functional characterization of ESC-derived hepatocyte-like cells
Rajagopal A N, et al.
Hepatic medicine : evidence and research, 15-27 (2020)