Documenti
1.01262
Supelco
Acqua
for inorganic trace analysis, suitable for UV/Vis spectroscopy, Ultrapur
Sinonimo/i:
DI water, Deionized water
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NB.21
product name
Acqua, Ultrapur
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
23 hPa ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Acqua for TOC analysis
Supelco
78533
Acqua
Acqua tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
Acqua
Acqua suitable for ion chromatography
Supelco
00612
Acqua
Acqua for cell biology, sterile ultrafiltered
Sigma-Aldrich
95289
Acqua
Acqua for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.03702
Acqua
Acqua Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Acqua
Acqua for synthesis
Sigma-Aldrich
8.48333
Acqua
Acqua for molecular biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
Acqua
Articoli
Test del ferro Spectroquant® - una valida alternativa ai metodi ICP o AAS per la determinazione del ferro nelle acque potabili, in quelle minerali, di falda e di sorgente.
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
Vedi tutto
Protocolli
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
Il funzionamento efficiente degli impianti e delle attrezzature industriali costituisce una delle condizioni essenziali per poter condurre le proprie produttive in maniera profittevole. Un problema evitabile consiste nella formazione indesiderata di depositi, ovvero incrostazioni, nelle tubazioni, nelle caldaie e nelle turbine, la cui causa principale sono i silicati. Un’analisi rapida e sensibile può permettere di tenere sotto controllo di questo tipo di inconveniente.