Vai a
2107
Water
E-Toxate endotoxin free
Sinonimo/i:
Water
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
45,60 €
38,76 €
30 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
72,80 €
61,88 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Bp:
100 °C (lit.)
38,76 €
Prezzo di listino45,60 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acqua, endotoxin, free
form
liquid
Quality Segment
dilution
(for analytical testing)
impurities
endotoxin, free
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
application(s)
detection
compatibility
reagent for E-Toxate
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
4.865059801-OP9601-OP
Water OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Water
Water OmniPur® Grade, Sterile, Nuclease Free
Sigma-Aldrich
9801-OP
Water
Water OmniPur® Grade, DEPC Treated, Autoclaved, Nuclease-Free
Sigma-Aldrich
9601-OP
Water
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acqua
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Philippe Robert et al.
Investigative radiology, 50(8), 473-480 (2015-06-25)
To prospectively compare in healthy rats the effect of multiple injections of macrocyclic (gadoterate meglumine) and linear (gadodiamide) gadolinium-based contrast agents (GBCAs) on T1-weighted signal intensity in the deep cerebellar nuclei (DCN), including the dentate nucleus. Healthy rats (n =
Mary A Rodgers et al.
The Journal of experimental medicine, 211(7), 1333-1347 (2014-06-25)
Linear ubiquitination is a newly discovered posttranslational modification that is currently restricted to a small number of known protein substrates. The linear ubiquitination assembly complex (LUBAC), consisting of HOIL-1L, HOIP, and Sharpin, has been reported to activate NF-κB-mediated transcription in
Katrin Linke et al.
Biochimica et biophysica acta, 1837(1), 14-32 (2013-08-28)
Water is clearly important for the functioning of Photosystem II (PSII). Apart from being the very substrate that needs to be transported in this water oxidation enzyme, water is also vital for the transport of protons to and from the
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
226157-5G04061838780089
226157-1G04061838347350
2107-100ML04061837145698
2107-10ML04061838160430
2107-30ML04061838771445
2107-120ML04061837145704
2107-500ML04061837145711
Domande
  1. Can we confirm if the E-Toxate™ Water product 2107 is sterile?
    1 risposta
    1. Product 2107 is packaged at the Ewing, St. Louis facility. Ewing does not have a sterile fill room, so sterility cannot be claimed for any of the material packaged there.