95289
Acqua
for cell biology
Sinonimo/i:
Water for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acqua, for cell biology, sterile ultrafiltered
Grado
for cell biology
Livello qualitativo
Stato
liquid
Qualità
sterile ultrafiltered
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
mycoplasma, none detected (fluorimetric detection of DNA traces; Hoechst test with Bisbenzimide H 33258 (Cat. No 14530))
≤0.005 EU/mL endoxins
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: <10 ppb
Mg: <10 ppb
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- to rinse the corroded and noncorroded disks in lipopolysaccharide affinity assay
- during hydrogel synthesis and preparation
- in the preparation of 2-mercaptoethanol and CpG-ODN stock solution
- in the preparation of lipopolysaccharides (LPS)
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?