Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 48,60 € | |
| 500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 110,00 € | |
| 1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 163,00 € | |
| 6 x 100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 238,00 € |
Informazioni su questo articolo
48,60 €
Nome del prodotto
Acqua, Molecular Biology, sterile filtered
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
quality
sterile filtered
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
FISH: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
conductivity
0.0-5 μS/cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cation traces
Ca: <10 ppb, Mg: <10 ppb
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- clonaggio e costruzione di plasmidi[[1]
- digestione di ampliconi da PCR con enzimi di restrizione nel metodo di restrizione su polisaccaride A (PSA)[2]
- estrazione di RNA[3]
- ibridazione in situ fluorescente (FISH)
- diluizione di campioni di CFV (liquido cervicovaginale) e di estratti mestruali per la valutazione della specificità mediante amplificazione per reazione a catena della polimerasi con trascrizione inversa (RT-PCR) dell′mRNA
- quantificazione del DNA mediante PCR quantitativa in tempo reale (qPCR).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 400 |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) FISH: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) |
| mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acqua
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 95284-100ML | 04061837895890 |
| 95284-6X100ML | 04061837895913 |
| 95284-1L | 04061837895906 |