Documenti fondamentali
EZFITH0LD1
Millipore
EZ-Fit® Manifold, 1-place for rubber stopper tulip
1-place, for rubber stopper tulip
Scegli un formato
1 EA
2.020,00 €
2.020,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.020,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
2.020,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 1 unit (1x EZFITBASE1
1x EZFITHIHE1)
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
input
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Compatibilità
for rubber stopper tulip
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
EZ-Fit® Manifold′s unique design optimizes workflow and maintenance and reduces the risk of contamination. Different filtration heads fit both reusable and disposable filtration devices. Low height design increases comfort when used in laminar flow hoods. EZ-Fit® Manifold prevents biofilm formation because every single component can be removed for easy cleaning and autoclaving.
Applicazioni
The EZ-Fit® Manifold is a filtration manifold used for universal laboratory filtrations. It supports the simultaneous filtration of one test sample. The manifold can be used with EZ-Fit® filtration units, Microfil® filtration system, a 55-Monitor Plus, and standard glass or stainless-steel funnels.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Raccomandato