Documenti fondamentali
JBRMABG05505
Millipore
Monitor 55-plus
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.8 μm, black filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbial analysis), suitable for water monitoring
Scegli un formato
50 PKG
99,70 €
99,70 €
Disponibile per la spedizione il24 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
99,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
99,70 €
Disponibile per la spedizione il24 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
black filter (gridded)
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
55-PLUS Monitor
Parametri
100 mL sample volume
Diam. filtro
55 mm
Superficie filtrante
21.1 cm2
Capacità imbuto
100 mL
Dimensione pori
0.8 μm pore size
-0.8 μm
Compatibilità
suitable for (microbial analysis)
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le analisi microbiologiche delle bevande e di altri liquidi sono più rapide e semplici con i monitor 55-Plus Millipore. Queste unità monouso sterilizzate rappresentano un sistema comodo e semplice che consente di ottimizzare il tempo dell′analisi nei test di routine. Dopo avere filtrato il campione, è sufficiente aggiungere 2 mL di terreno di coltura liquido e convertire la base dell′unità in una piastra di Petri per l′incubazione.
Questi monitor 55-Plus sono unità filtranti pronte all′uso, sterili e monouso con membrana nera da 0,8 μm che evitano di dover lavare e sterilizzare in autoclave gli imbuti filtranti. I tempi di preparazione e impiego sono molto ridotti e non c′è bisogno di montare i filtri prima dell′analisi. La superficie filtrante di questi monitor è superiore del 50% rispetto ai portafiltri e ai dispositivi tradizionali da 47 mm, il che assicura portate superiori. Dopo avere filtrato il campione, è sufficiente aggiungere 2 mL di terreno di coltura liquido e convertire la base dell′unità in una piastra di Petri per l′incubazione.
Applicazioni
Una unità filtrante pronte all′uso e monouso per analisi microbiologiche di bevande e acque in-processo
Note legali
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor