Documenti fondamentali
EZFITMAKIT
Millipore
Kit di manutenzione per rampa EZ-Fit®
Including lubricant and brush, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Scegli un formato
1 EA
205,00 €
205,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
205,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
205,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
applicazioni
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il kit di manutenzione aiuta a pulire e a decontaminare la rampa EZ-Fit® con regolarità in funzione del programma di impiego e del tipo di campioni filtrati. Il kit contiene panni in tessuto non tessuto per pulire le teste di filtrazione, le valvole, le manopole delle valvole e gli O-ring utilizzando i prodotti detergenti raccomandati. Un apposito scovolino di piccole dimensioni, fornito con il kit, permette di pulire il piccolo canale presente nei supporti delle teste di filtrazione, mentre lo scovolino di maggiori dimensioni può essere usato per pulire l′alloggiamento delle valvole. Il kit contiene inoltre un lubrificante per la lubrificazione degli O-ring.
Applicazioni
La rampa di filtrazione EZ-Fit® viene utilizzata per tutte le comuni applicazioni della filtrazione di laboratorio e il kit di manutenzione aiuta a pulire e a decontaminare la rampa EZ-Fit® con regolarità.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany