Documenti
MHA000P2T
Millipore
Brodo triptone glucosio estratto (TGE)
ready-to-use, ampule of 2 mL, suitable for microbiology, for heterotrophic bacteria
Sinonimo/i:
Brodo TGE
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
ampule of 2 mL
pack of 50 tests
input
sample type beer
sample type soft drink
sample type cider
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type food(s)
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
sterility testing
water monitoring
microbiology
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
heterotrophic bacteria
nonselective for
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il brodo triptone glucosio estratto con TTC è raccomandato per la conta batterica in campioni di acqua, aria, latte e prodotti lattiero-caseari. Viene utilizzato come terreno standard per la conta dei batteri su piastra ed è utilizzato anche per determinare la presenza di batteri termofili nel latte e nei prodotti lattiero-caseari. Il triptone e l′estratto di lievito forniscono composti a base di carbonio e azoto, amminoacidi a catena lunga, complesso della vitamina B e altri nutrienti essenziali per la crescita. Il glucosio è la fonte di energia. Le colonie hanno un aspetto che può variare da trasparente a bianco crema; alcune possono produrre pigmenti.
Applicazioni
Il brodo estratto triptone glucosio è impiegato come terreno di coltira non selettivo per rilevare microrganismi totali in acqua, prodotti caseari e altri liquidi come birra, acqua minerale, sidro, bibite, bevande per lo sport e vino.(2) Il terreno di coltura trova applicazioni in analisi cliniche, cosmetiche, ambientali, alimentari e bevande e controllo di qualità industriale.
Caratteristiche e vantaggi
  • I terreni liquidi in fiale pronte all′uso risolvono molti problemi nei laboratori di microbiologia, laddove il tempo, le apparecchiature e il personale a disposizione sono spesso carenti.
  • Disponibili in comode fiale in plastica da 2 mL per uso singolo, questi terreni eliminano le operazioni di manipolazione delle fiale di vetro, oltre che gli scarti e gli sprechi associati all′uso di terreni confezionati sfusi.
Specifiche
Temperatura di incubazione: 28–35 °C
Tempo di incubazione: 18–120 ore
Risultati analitici
Le colonie appaiono da trasparenti a bianco crema, alcune possono produrre pigmenti.
Microrganismi da ricercare: conta totale
Organismi Controllo di Qualità
E. coli (ATCC 25922)
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Greenberg et al.
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1985)