Vai a
EZSTREAM1
Pompa da vuoto EZ-Stream®
suitable for bioburden testing, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Sinonimo/i:
Pompa EZ-Stream®, pompa da vuoto EZ-Stream®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1880,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
1880,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
according to ISO 8199
Quality Segment
manufacturer/tradename
EZ-Stream®
H
22.2 cm (8.7 in.)
L
16.8 cm (6.6 in.)
W
19.6 cm (7.7 in.)
weight
1.9 kg
application(s)
bioburden testing, food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
La pompa da vuoto EZ-Stream® è progettata specificamente per analisi microbiologiche. Il modello compatto la rende ideale per l′uso sia sul banco del laboratorio sia nella cappa a flusso laminare, dove il suo ingombro ridotto permette di guadagnare spazio di lavoro. Con la pompa EZ-Stream®, il vuoto è assicurato da un diaframma che non richiede manutenzione e da speciali valvole di ritegno che permettono ai liquidi di fluire attraverso la pompa. Nessun bisogno di utilizzare recipienti di raccolta collegati in genere alle tradizionali pompe ad aria o ai sistemi da vuoto "in-house”. Si liberà così spazio nelle aree di lavoro del laboratorio e viene meno la necessità di svuotare regolarmente pesanti recipienti di rifiuti liquidi. Grazie ad una concezione innovativa, questa pompa permette di lavorare a velocità di flusso elevate.
Application
La pompa di filtrazione a vuoto EZ-STREAM® è usata per l′analisi microbiologica. È ideale per la gestione di liquidi e gas, rendendola adatta anche a molte applicazioni dei laboratori di scienze naturali.
Features and Benefits
  • L′eliminazione diretta dei liquidi filtrati evita che si debbano maneggiare liquidi di scarico.
  • Prestazioni elevate in termini di portata
  • Design ottimizzato per la riduzione del rumore
  • Compatta
  • Tecnologia che non richiede manutenzione
  • Conforme agli standard ISO per le analisi microbiologiche
Other Notes
Pompa
Manuale d′uso multilingue
Alimentazione
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
EZFITSAM6EZFITBASE3EZSWIRE01
description
suitable for bioburden testing, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
description
6-place manifold, for use with EZ-Fit® Filtration Unit, 316L stainless steel
description
3-place manifold base for filtration application, stainless steel, 316L stainless steel, 3-place manifold base for filtration application
description
Power Cable for uninterrupted filtration
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
compatibility
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
compatibility
for use with EZ-Stream® Vacuum Pump
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring, bioburden testing
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
L
16.8 cm (6.6 in.)
L
-
L
-
L
-
agency
according to ISO 8199
agency
-
agency
-
agency
-
H
22.2 cm (8.7 in.)
H
-
H
-
H
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Is this pump rated for use with petrochemicals like Toluene?
    1 risposta
    1. The EZ-Stream Pump is intended for microbiological testing with membrane filtration; typically, for water or beverage testing. Any chemical used with the EZ-Stream Pump should be compatible with its Material of Construction:
      Housing: Acrylonitrile styrene acrylate - polycarbonate (ASA-PC)
      Hose barbs*: Polyoxymethylene (POM)
      Hose barb gaskets: Polyvinyl chloride (PVC)
      Feet: Natural rubber (NR)
      Tactile button LEDs: Polycarbonate (PC)
      Pump membranes*: Polytetrafluoroethylene (PTFE) and ethylene propylene diene monomer (EPDM)
      Pump valves*: Ethylene propylene diene monomer (EPDM)
      Pump seals*: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      Pump head*: Polypropylene (PP)
      (* These parts come in contact with the filtered media.)