Documenti fondamentali
STREAMTUB
Millipore
Tubo in silicone
silicon tube, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, for use with Membrane filtration system
Scegli un formato
1 EA
147,00 €
147,00 €
Spedizione prevista il01 luglio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
147,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
147,00 €
Spedizione prevista il01 luglio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
silicon tube
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
EZ-Stream®
Lunghezza
5 m
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with Membrane filtration system
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Il tubo in silicone è progettato per essere usato in qualsiasi sistema di filtrazione come tubo esterno di scarico. Il tubo viene impiegato per collegare la pompa EZ-Stream® alla rampa o ad altri dispositivi di filtrazione, mentre il tubo di deflusso viene posizionato nello scarico. Tubo autoclavabile lungo 5 metri, con un diametro interno di 9,5 mm.
Applicazioni
Il tubo in silicone è progettato per essere usato come tubo esterno di scarico in qualsiasi sistema di filtrazione a membrana per analisi microbiologiche di base di birra, acqua in bottiglia, sidro, bibite, bevande isotoniche, vino, latticini e per analisi ambientali.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany