Documenti
JBRM00005505
Millipore
Adattatore per connessione al vuoto del monitor 55-plus
ready-to-use, disposable filtration unit, suitable for (microbial analysis), suitable for water monitoring
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Materiali
silicone
Livello qualitativo
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
55-PLUS Monitor
Compatibilità
suitable for (microbial analysis)
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Adattatore per la connessione al vuoto, permette di installare e rimuovere con facilità il Monitor 55 Plus da una normale rampa di filtrazione su membrana munita di teste di filtrazione a tulipano.
Le analisi microbiologiche delle bevande e di altri liquidi sono più rapide e semplici con i monitor 55-Plus Millipore. Queste unità monouso presterilizzate costituiscono un sistema comodo e di semplice impiego con il quale è possibile ottimizzare i tempi necessari per le analisi di routine. Dopo avere filtrato il campione, è sufficiente aggiungere 2 mL di terreno di coltura liquido e convertire la base dell′unità in una piastra di Petri per l′incubazione.
Questo adattatore è compatibile con i tappi blu autoclavabili # 8 con foro da 9 mm (3/8 in.), codice: XX2004718
Applicazioni
Un′unità filtrante monouso pronta per essere impiegata nell′analisi microbiologica delle bevande e dell′acqua di processo; analisi della carica microbica; monitoraggio dell′acqua.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Autoclave
Note legali
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor