Documenti fondamentali
MHA000P2E
Millipore
Brodo m-Endo per coliformi totali
capacity 2 mL, ready-to-use, suitable for microbiology, for coliforms
Sinonimo/i:
Terreno MF Endo, brodo m-Coliform
Scegli un formato
50
125,00 €
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50
125,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 50 tests
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
pink to light purple, with slight precipitate
input
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beer
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Escherichia spp.
coliforms
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il brodo m-Endo per coliformi totali è un terreno selettivo e differenziale per stimare i batteri coliformi in campioni d′acqua tramite la tecnica di filtrazione su membrana. Questo terreno permette di distinguere i batteri fermentatori di lattosio dai non fermentatori. La presenza di solfito di sodio e fucsina basica invece che sali biliari inibisce la crescita dei batteri Gram-positivi. I batteri fermentatori di lattosio producono acetaldeide che reagisce con il solfito di sodio e la fucsina formando colonie di colore rosso. La rapida fermentazione del lattosio da parte dei microrganismi produce aldeidi, che provoca lo sviluppo di una patina metallica. I batteri non fermentatori di lattosio formano colonie incolori.
Applicazioni
Il brodo m-Endo per coliformi totali si usa per la coltivazione di batteri coliformi in campioni d′acqua. Il terreno permette di distinguere i batteri fermentatori di lattosio dai non fermentatori.
Caratteristiche e vantaggi
  • I terreni liquidi in fiale pronte all′uso risolvono molti problemi nei laboratori di microbiologia, dove il tempo, le apparecchiature e il personale a disposizione sono spesso carenti.
  • Disponibili in comode fiale di plastica da 2 mL monouso, evitano di manipolare fiale di vetro, oltre che gli sprechi e il deterioramento associati all′uso di terreni confezionati sfusi.
Specifiche
Metodi standard per l′esame dell′acqua e delle acque reflue
Temperatura di incubazione: 35 °C ± 0,5
Tempo di incubazione: 24 ore ± 2
Risultati analitici
Le colonie di coliformi appaiono di colore rosso intenso con una spiccata lucentezza metallica verde
Microrganismi da ricercare: coliformi totali
Organismi per CQ
E. coli (ATCC 25922)
Coltura mista (E. coli, P. aeruginosa e P. vulgaris)
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Improved membrane filter medium for the detection of coliform organisms
J. Amer. Water Works Assoc., 50(2), 193-196 (1958)
Manafi M
Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology, 50(2), 233-233 (2011)