Documenti fondamentali
4.80940
SAFC
Ethanol 20 % (v/v) with 150 mMol/L sodium chloride solution
EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
About This Item
Codice UNSPSC:
41103206
Per informazioni sul prodotto 4.80940, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Livello qualitativo
Temp. transizione
flash point 35 °C
Densità
0.970 g/cm3 at 20 °C
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.