Documenti
1.37060
SAFC
Idrossido di sodio
EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place, 0,5 mol/L
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodium hydroxide solution 0,5 mol/L
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
liquid
Concentrazione
≤0.2% Na2CO3 (Carbonate)
≤10 ppm Al (Aluminium)
≤3 ppm Fe
≤30 ppm Pb (Heavy metals)
≤30 ppm sulfate (SO<SUB>4</SUB>)
≤5 ppm chloride (CL)
0.45-0.55 mmol/L NaOH (acidimetric)
Impurezze
≤2.0 IU/mL Endotoxins
pH
13.5 (20 °C, H2O)
Conducibilità
80-100 mS/cm at 22 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Componenti
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection USP. Water for injection USP has been prepared for this product by using purified water according to Ph Eur, JP.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials