1.00971
Etanolo
96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Etanolo, Alcol etilico
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
ChP
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
92.6-95.2% (m/m)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
95.1-96.9 % (v/v)
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 17 °C
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Formato
neat
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
®
Nota a piè di pagina
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - (ethanol)
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - (ethanol)