Documenti
1.20089
Millipore
Eshmuno® A
Eshmuno® A, affinity
Sinonimo/i:
Resina Eshmuno® A
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
ligand
protein A
Livello qualitativo
Forma fisica
resin
Analiti specifici
MAbs
Produttore/marchio commerciale
Eshmuno®
Parametri
>500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Gruppo funzionale matrice
polymer, polyvinyl ether
Dimens. media particelle
50 μm
Capacità
40-55 mg/mL binding capacity
Temp. transizione
flash point 35 °C (calculated)
Tecnica di separazione
affinity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Resina di affinità con proteina A con matrice di supporto in etere polivinilico
Caratteristiche e vantaggi
Le principali caratteristiche della resina cromatografica Eshmuno® A sono:
  • Intensificazione dei processi da cui conseguono un′elevata capacità di legame, elevate proprietà di scorrimento, riduzione di HCP eccellente
  • Purezza dei prodotti con una rimozione dei virus più accurata, maggiore efficienza nella rimozione degli aggregati,
  • Alta capacità di legame dinamica a velocità di flusso elevate
  • Rimozione degli aggregati, stabilità alcalina e compatibilità con lavaggio acido
Confezionamento
  • 1.20089.0100: ®
  • ®
  • ®
  • ®
  • ®
Bottiglia di plastica
Risultati analitici
Aspetto: sospensione torbida lattiginosa, priva di grossolane impurità meccaniche
Valutazione microscopica: particelle sferiche uniformi, nessun agglomerato, assenza di polveri fini
Dimensione delle particelle (30 – 70 µm): ≥ 80 %
Endotossine: ≤ 1,00 E.U./mL
TAMC (conte aerobiche totali): ≤ 100 UFC/mL
TYMC (conte totali di lieviti e muffe): ≤ 100 UFC/mL
Capacità (IgG): ≥ 55 mg/mL
Perdita (proteina A): ≤ 100 ppm
Note legali
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Multi column chromatography has the benefit of using less resin, increasing productivity, and enabling continuous processing. Learn more in this technical article.
Contenuto correlato
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.