374805
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, CAS 9013-72-3, is a large, multi-subunit, oxygen-carrying, metalloprotein that is used as a carrier protein in the production of antibodies.
Sinonimo/i:
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, KLH
Descrizione
Merck USA index - 14, 4647
Saggio
≥90% (size exclusion chromatography)
Stato
lyophilized solid
non contiene
preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
blue to blue-gray
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Shuler, K.R., et al. 1992. J. Immunol. Methods 156, 137.
Erlanger, B.F. 1980. Methods Enzymol.70, 85.
Copper: ≥0.09%
Copper to Protein ratio: ≥1.5 x 10-3
WGK 3