Vai a
B6542
Brefeldina A
≥99% (HPLC and TLC), BioXtra, Molecular Biology
Sinonimo/i:
γAcido ,4-diidrossi-2-(6-idrossi-1-eptenil)-4-ciclopentanecrotonico λ-lattone, Ascotossina, BFA, Cianeina, Decumbina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
243,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
849,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
25191
Assay:
≥99% (HPLC and TLC)
Form:
powder
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Penicillium brefeldianum
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioXtra
assay
≥99% (HPLC and TLC)
form
powder
mol wt
280.36
solubility
DMSO: 10 mg/mL (Store stock solutions at -20 °C)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
InChI key
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
General description
Brefeldin induces ADP-ribosylation of CtBP1/BARS protein that regulates the intracellular trafficking and movement of secretory proteins from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus.
Chemical structure: macrolide
Application
Suitable for molecular biology studies of secretory proteins and mechanisms of intracellular transport
Biochem/physiol Actions
Brefeldin is a fungal metabolite that disrupts protein secretion in eukaryotic cells by disrupting the Golgi apparatus. It does not affect the process of protein synthesis.
Altera la struttura e la funzione dell′apparato di Golgi; è un attivatore del ciclo della sfingomielina.
La brefeldina A (BFA) è un metabolita fungino che altera la struttura e la funzione dell′apparato di Golgi. La BFA è un attivatore del ciclo della sfingomielina. In cellule tumorali umane è stata osservata apoptosi mediata dalla brefeldina A.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B7651B5936203729
Brefeldina A ≥99% (HPLC and TLC), BioXtra, Molecular Biology
Sigma-Aldrich
B6542
Brefeldina A
Brefeldina A from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC)
Sigma-Aldrich
B7651
Brefeldina A
Brefeldina A Ready Made Solution, from Penicillium brefeldianum, 10 mg/mL in DMSO
Sigma-Aldrich
B5936
Brefeldina A
description
≥99% (HPLC and TLC), BioXtra, Molecular Biology
description
from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC)
description
Ready Made Solution, from Penicillium brefeldianum, 10 mg/mL in DMSO
description
Specifically and reversibly blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus without affecting endocytosis or lysosome function.
assay
≥99% (HPLC and TLC)
assay
≥99% (HPLC and TLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
ready-to-use solution
form
crystalline solid
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (Store stock solutions at -20 °C)
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
methanol: 2 mg/mL
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brefeldina A
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto