Documenti fondamentali
374813
Sigma-Aldrich
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin-Free, Glycerol
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin Free, is a large, multi-subunit, O2-carrying, metalloprotein that is used as a carrier protein in the production of antibodies.
Sinonimo/i:
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin-Free, Glycerol, KLH
Scegli un formato
25 MG
499,00 €
499,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
499,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
499,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (size exclusion chromatography)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Impurezze
≤12 EU/mg Endotoxin
≥1.5 x 10⁻³ copper to protein ratio
≥4 mg/mL Protein
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
In 75 mM NaCl, 40 mM sodium phosphate, 50% glycerol.
Nota sulla preparazione
KLH is an extremely large protein complex that has a tendency to aggregate and precipitate from solutions. Use a buffer when diluting KLH and maintain the magnesium concentration at ≥10 mM. Store KLH solutions at 4°C. DO NOT freeze, vortex or agitate to dissolve KLH. Freezing or agitating KLH will cause protein aggregation and precipitation.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2