Vai a
F5506
Adiuvante di Freund, incompleto
liquid
Sinonimo/i:
FICA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
65,30 €
6 x 10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
211,00 €
10 x 10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
317,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
65,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
color
faintly yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Gli adiuvanti di Freund possono essere utilizzati per produrre emulsioni acqua in olio di immunogeni. Gli antigeni contenuti nelle emulsioni acqua in olio stimolano risposte anticorpali elevate e di lunga durata, imputabili al lento rilascio dell′antigene.
L'′adiuvante di Freund (incompleto) non contiene i Mycobacteria presenti nell'′adiuvante di Freund completo, minimizzando pertanto gli effetti indesiderati. L'′adiuvante di Freund, incompleto, viene impiegato nelle iniezioni di richiamo. È stato utilizzato per emulsionare gli antigeni iniettati negli animali per produrre anticorpi monoclonali a partire dall′antisiero.[1][2]
Other Notes
Ogni mL contiene 0,85 mL di olio di paraffina e 0,15 mL di mannide monooleato.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna il/i prodotto/i, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo, usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F5881HPA063236SAB1409057
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
cell suspension
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
color
faintly yellow to yellow
color
amber
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. How long it is expired
    1 risposta
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 10 months after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.