Documenti fondamentali
3098
Sigma-Aldrich
Acqua priva di nucleasi
Scegli un formato
10 ML
121,00 €
121,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
121,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
121,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
DNA amplification: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Acqua priva di nucleasi. Il liquido è privo di RNasi e DNasi.
L′uso di acqua priva di nucleasi è essenziale per preservare l′integrità del campione in applicazioni come PCR, clonaggio, sequenziamento o editing genico. Per eliminare le nucleasi dalle soluzioni spesso si ricorre a trattamento chimico con dietilpirocarbonato (DEPC), un inibitore efficace delle RNasi e DNasi.
Applicazioni
Adatta per l′uso nelle reazioni di PCR e in altre tecniche di biologia molecolare.
Confezionamento
5x2 mL
Stoccaggio e stabilità
Conservare a temperatura ambiente
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Acqua for cell biology, sterile ultrafiltered
Sigma-Aldrich
95289
Acqua
Acqua Ultrapur, for inorganic trace analysis
Supelco
1.01262
Acqua
Acqua OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Acqua
RNaseZAP™ Cleaning agent for removing RNase
Sigma-Aldrich
R2020
RNaseZAP