Documenti
693520
Sigma-Aldrich
Water
Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC), molecular biology grade
Sinonimo/i:
Water
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191602
Numero indice EU:
2317912
NACRES:
NA.21
product name
Acqua, Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Attività estranea
DNase, RNase, proteases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
Sterile, DEPC-treated H₂O.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acqua per PCR liquid, pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml]), pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml]), pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
Roche
PCRH20-RO
Acqua per PCR
Acqua OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Acqua
RNaseZAP™ Cleaning agent for removing RNase
Sigma-Aldrich
R2020
RNaseZAP
Acqua BioPerformance Certified
Sigma-Aldrich
W3513
Acqua
Articoli
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.