This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 85,20 € |
6 x 250 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 420,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
85,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
liquid
feature
RNase free (removal from glass and plastic surfaces)
packaging
pkg of 250 mL
technique(s)
RNA purification: suitable
pH
7.0-7.4
transition temp
flash point 100 °C (closed cup)
solubility
water: soluble
density
1000 g/cm3
General description
Il detergente RNaseZAP™ è usato per eliminare eventuali contaminazioni da RNasi da oggetti di vetro, superfici in plastica, recipienti di reazione, piani di lavoro e pipette. E′ inoltre efficace per eliminare dalle provette da microcentrifuga eventuali residui di RNasi, senza inibire le successive reazioni enzimatiche.
Application
Detergente per la rimozione delle RNasi da oggetti di vetro, superfici in plastica, piani di lavoro e pipette. È efficace anche per eliminare la contaminazione da RNasi nelle provette per microcentrifuga senza inibire le successive reazioni enzimatiche.
Legal Information
RNaseZAP is a trademark of Ambion, Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) cDNA synthesis: suitable | technique(s) - |
| form liquid | form solution | form solution | form buffered aqueous solution |
| pH 7.0-7.4 | pH - | pH - | pH - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility water: miscible | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| packaging pkg of 250 mL | packaging pkg of 500 μg (1 ml) | packaging pkg of 100 U | packaging - |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the expiry date for this product?
1 risposta-