Documenti fondamentali
220467
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2′-deoxyadenosine
A deoxyadenosine analog that displays strong antileukemic and immunosuppressive activity.
Sinonimo/i:
2-Chloro-2′-deoxyadenosine, 2CdA, Cladribine
Scegli un formato
10 MG
83,60 €
83,60 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
83,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12ClN5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
83,60 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 2337
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1nc2[n](cnc2c(n1)N)[C@@H]3O[C@@H]([C@H](C3)O)CO
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
Descrizione generale
A deoxyadenosine analog that displays strong antileukemic and immunosuppressive activity. Also induces apoptosis in chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Antileukemic and immunosuppressive activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Altre note
Bellosillo, B., et al. 1997. Blood 89, 3378; Bryson, H.M., and Sorkin, E.M. 1993. Drugs 46, 872.
Robertson, L.E., et al. 1993. Blood81, 143.
Carson, D.A., et al. 1988. Adv. Enzyme Regul. 27, 395.
Carson, D.A., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 2232.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3