251010
Cytarabine
≥98% (HPLC), solid, DNA replication inhibito, Calbiochem
Sinonimo/i:
1-β-D-Arabinofuranosylcytosine, Ara-C, Cytarabine, Cytosine Arabinoside
About This Item
Prodotti consigliati
product name
1-β-D-Arabinofuranosylcytosine, Anticancer, antiviral agent that is especially effective against leukemias.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 1 mM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Anticancer, antiviral agent that is especially effective against leukemias
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Dessi, F., et al. 1995. J. Neurochem.64, 1980.
Grant, S., et al. 1994. Oncol. Res. 6, 87.
Greenberg, A.L., et al. 1994. Cancer74, 1261.
Perrino, F.W., et al. 1997. J. Biol. Chem.269, 16357.
Tomkins, C.E., et al. 1994. J. Cell Sci.107, 1499.
Taddie, J.A., and Traktman, P. 1993. J. Virol.67, 4323.
Brach, M.A., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 60.
Este, E., et al. 1992. Blood79, 2246.
Owens, J.K., et al. 1992. Cancer Res.52, 2389.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3