Vai a
B9285
5-bromo-2′-deossiuridina
≥99%, synthetic (organic), powder
Sinonimo/i:
5-BrdU, 5-bromo-1-(2-deossi-β-D-ribofuranosil)uracile, 5-bromouracil deossiriboside, BUdR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
38,60 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
107,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
343,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11BrN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.10
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-415-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
30395
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
38,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5-bromo-2′-deossiuridina, BioUltra, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
solubility
NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
General description
5′-Bromo-2-deoxyuridine (BrdU) is a carcinogen that may be absorbed by skin or inhalation. BrdU solutions are sensitive to light.
Application
5-Bromo-2′-deoxyuridine has been used:
  • to label proliferating cells in pregnant mice in cell proliferation assay
  • to study the time course of cell proliferation at various times following ischemia, to confirm re-entry of MKI67+ cells in cell cycle to germ cells
  • in 5′-Bromo-2′Deoxyuridine (BrdUrd) staining of fibroblasts
Biochem/physiol Actions
Analogo della timidina usato come mutageno nella ricerca genetica. Incorporato selettivamente nel DNA cellulare durante la fase S.
5-Bromo-2′-deoxyuridine (5-BrdU) is a thymidine analogue which is incorporated into DNA. 5-BrdU is routinely and extensively used to measure DNA synthesis and to label dividing cells. Consequently 5-BrdU is used to study cell signaling and other processes that induce cell proliferation.
5′-Bromo-2-deoxyuridine (BrdU) staining is predominantly used to observe the multiplication of tumor cells and other tissues in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B5002203806B0631
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
solubility
NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: 50 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-bromo-2′-deossiuridina
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–5 di 5 domande  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  2. What is the shelf life of Product No. B9285 (5-bromo-2´-deoxyuridine)?
    1 risposta
    1. Sigma-Aldrich does not assign an expiration date to this product; it is guaranteed for one year from the date of shipment.
      Utile?
  3. Can Product B9285, 5-Bromo-2´-deoxyuridine, be injected into animals?
    1 risposta
    1. Sigma has not injected animals with solutions of this compound, so we do not have a stepwise procedure for you.  However, this application has been reported in the literature.  Please see the cited references below, which you may find useful. Several references cite the use of Product No. B9285 in their protocols.1. Yin, X-X, et al., Expression of active caspase-3 in mitotic and postmitotic cells of the rat forebrain. J. Comp. Neurol., 433(1), 4-22 (2001).  Injected into mice at 50 mg/kg.2. Dackor, R.T., et al., Hydrops Fetalis, Cardiovascular Defects, and Embryonic Lethality in Mice Lacking the Calcitonin Receptor-Like Receptor Gene. Mol. Cell. Biol., 26(7), 2511-2518 (2006).  Injected into mice at 100 mg/kg.3. Farris, S.M., et al., Larval and Pupal Development of the Mushroom Bodies in the Honey Bee, Apis mellifera. J. Comp. Neurol., 414, 97-113 (1999).  A 25 mg/mL solution was injected into bee larvae, prepupae, and pupae.4. Gaiano, N., et al., Radial Glial Identity Is Promoted by Notch1 Signaling in the Murine Forebrain. Neuron, 26(2), 395-404 (2000).  A 20 mg/mL solution was injected into mice.
      Utile?
  4. In what solvents is Product B9285, 5-Bromo-2´-deoxyuridine, soluble?
    1 risposta
    1. Solubility information for 5-bromo-2´-deoxyuridine can be found on the product information sheet (under Documents, above).
      Utile?
  5. For how long is Product B9285, 5-Bromo-2´-deoxyuridine, stable in solution?
    1 risposta
    1. 5-Bromo-2´-deoxyuridine is stable in solution for 6 months when stored -20°C.