Documenti
1.88021
Supelco
CombiSolvent Fats
Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquastar®
Sinonimo/i:
Karl Fischer Solvent for fats; Karl Fischer one component solvent for fats
About This Item
Codice UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Aquastar®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: volumetric
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 ( in H2O)
Temp. transizione
flash point 9 °C
Densità
0.83 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Risultati analitici
Application test: passes test
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Articoli
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel