Documenti fondamentali
1.88062
Supelco
Anolyte K for Coulometry
Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones, Aquastar®
Scegli un formato
0.5 L
250,00 €
250,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.5 L
250,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
250,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Anolyte K for Coulometry, coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones AQUASTAR®
Nome Commerciale
Aquastar®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: coulometric
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Compatibilità
passes test for application
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Immune system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. E' adatto per il KF coulometrico senza diaframma?
    1 risposta
    1. The Anolyte K and Catholyte K reagents are suitable for use with cells with a diaphragm, only.