Documenti fondamentali
1.88001
Supelco
CombiTitrant 1
Sinonimo/i:
Karl Fischer
Scegli un formato
1 L
142,00 €
1 L
150,00 €
142,00 €
Spedizione prevista il26 febbraio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
142,00 €
1 L
150,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
142,00 €
Spedizione prevista il26 febbraio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Nome Commerciale
Aquastar®
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
36 mo. (from manufacture date)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: volumetric
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Colore
red-brown
Formato
single component solution
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
1880011045 is packaged in GL45 glass bottle.
AQUASTAR®
Confezionamento
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Risultati analitici
Expiration dateExp 36 months from mfg dateColorRed-brownDensity at 20°C1.065-1.085g/cm3Efficiency factor (mg water per mL)1.0 minFormLiquid
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.