1.88008
CombiSolvent
methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents Aquastar®
Sinonimo/i:
Solvent Combination
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Aquastar®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: volumetric
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.8-6.3 (20 °C in H2O)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.80 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in Sodium methylate
Summary application report for analysis of moisture in Sodium tert-butoxide.