1.88016
Solvent Oils & Fats
solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, AQUASTAR®
Sinonimo/i:
Organic Solvent Extracts
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Solvent Oils & Fats, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Aquastar®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: volumetric
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.9 (20 °C in H2O)
Temp. transizione
flash point 19 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Formato
two component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
I clienti hanno visto anche
Articoli
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Transformer oil
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Summary application report for analysis of moisture in Kerosene