Key Documents
1.88051
Supelco
Water Standard
0.1%, Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
Sinonimo/i:
Acqua standard 0,1% per titolazione volumetrica Karl Fischer
About This Item
Codice UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.24
product name
Acqua standard 0,1%, Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ISO 17025, 17034
Nome Commerciale
Aquastar®
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
287 °C (Information refers to the main component.)
Limite di esplosione
1.7-11.5 % (v/v) Information refers to the main component.)
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
P. eboll.
119 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 31 °C (Information refers to the main component.)
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Standard del contenuto di acqua allo 0,1% preparato con approccio gravimetrico a partire da acqua e reagenti di elevata purezza. Viene caratterizzato in un laboratorio di controllo della qualità (CQ) accreditato ai sensi della norma DIN EN ISO/IEC 17025. La quantità di acqua contenuta nello standard viene determinata mediante titolazione Karl Fischer con metodo coulometrico diretto, come da ISO 760
Per avere accesso ai certificati di accreditamento attuali, siete pregati di visitare la pagina Certificazioni ISO e autovalutazioni della qualità delle sedi
Per prendere visione dei parametri certificati, compresa l′incertezza e la data di scadenza, potete scaricare il vostro certificato da http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
It is used as a certified reference material (CRM) to verify the accuracy of coulometric Karl Fischer titrators according to ISO 9001 chapter 7.1.5 “Monitoring and measuring resources”. It can also be used to check the accuracy of measured results according to European Pharmacopeia (Ph.Eur.) chapter 2.5.32 “Water Micro Determination.” Although preferable for use in coulometric method, it can be used to verify the low water content by volumetric method.
Caratteristiche e vantaggi
  • Packed in convenient 8 mL glass ampoules with 10 single-use ampoules in a box
  • Supplied with a batch-specific certificate of analysis (CoA) having data on exact measured water content of the batch, uncertainty, method of analysis, the NIST batch, and minimum shelf life
  • Misurata e convalidata in un laboratorio accreditato secondo gli standard ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Directly traceable to SI unit (kg) and verified by SRM 2890 from NIST
Confezionamento
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Risultati analitici
Analisi (H₂O): 0,970 - 1,030 mg/g
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Reagente
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
88.7 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
31.5 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protocolli
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.