1.88052
Water Standard
1%, Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
Sinonimo/i:
Acqua standard 1% per titolazione volumetrica Karl Fischer
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acqua standard 1%, Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ISO (17025, 17034)
Nome Commerciale
Aquastar®
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
287 °C (DIN 51794,Information refers to the main component.)
Limite di esplosione
1.7 % (v/v)
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
P. ebollizione
119 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-95 °C
Temp. transizione
flash point 31 °C (Information refers to the main component.)
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Per avere accesso ai certificati di accreditamento attuali, siete pregati di visitare la pagina Certificazioni ISO e autovalutazioni della qualità delle sedi
Per prendere visione dei parametri certificati, compresa l′incertezza e la data di scadenza, potete scaricare il vostro certificato da http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
- Evaluating the accuracy of coulometric Karl Fischer titrators according to ISO 9001 chapter 7.1.5 “Monitoring and measuring resources” as a Certified reference material (CRM)
- Checking the accuracy of measured results according to European Pharmacopeia (Ph.Eur.) chapter 2.5.32 “Water Micro Determination”
- <921>
- Titer determinations using volumetric method with one component and two component reagents
Caratteristiche e vantaggi
- Packed in convenient 8 mL glass ampoules and 10 single-use ampoules in a box
- Supplied with a batch-specific certificate of analysis (CoA) having data on the exact measured water content of the batch, uncertainty, method of analysis, the NIST batch, and minimum shelf life
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited calibration laboratory
- Directly traceable to SI unit (kg) and verified by SRM 2890 from NIST
Confezionamento
Risultati analitici
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Reagente
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - Information refers to the main ingredient.
I clienti hanno visto anche
Articoli
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protocolli
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.