Documenti
1.88002
Supelco
CombiTitrant 2
Sinonimo/i:
carl fischer
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Nome Commerciale
Aquastar®
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
36 mo. (from manufacture date)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: volumetric
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Colore
red-brown
Formato
single component solution
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
1.88002.1038 è confezionato in bottiglie di vetro ricoperte di poliestere 38/430
1.88002.1045 è confezionato in bottiglie di vetro ricoperte di poliestere GL45
1.88002.2538 è confezionato in bottiglie di vetro ricoperte di poliestere 38/430
1.88002.2545 è confezionato in bottiglie di vetro ricoperte di poliestere GL45
AQUASTAR®
Confezionamento
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Risultati analitici
Data di scadenzaScad. 36 mesi dalla data di fabbricazioneColoreRosso-brunoDensità a 20 °C1,090-1,110 g/cm3FormaLiquidaTitolo (mg acqua per mL)2,0 min
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Vedi tutto