Documenti
1.09257
Supelco
Reattivo CombiCoulomat, per celle senza diaframma
Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aquastar®
Sinonimo/i:
Reagente Karl Fischer per celle senza diaframma
About This Item
Codice UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Materiali
diaphragm (No)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Aquastar®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: coulometric
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Prova applicativa: conforme
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Acids, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in Perchloric acid 0.1 mol/L in acetic acid
Determination of Water Content in D(+)-lactose-monohydrate Using Karl Fischer Titration
Vedi tutto