Documenti
1.88036
Supelco
Buffer solution for strong bases
for Karl Fischer Titration Aquastar®
Sinonimo/i:
Buffer solution for strong bases for Karl Fischer titration
About This Item
Codice UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Aquastar®
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
455 °C (Methanol)
Limite di esplosione
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: coulometric
reaction type: volumetric
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
4.0 (20 °C in H2O)
Temp. transizione
flash point 11 °C (Methanol)
Densità
0.84 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (H₂O): ≤ 600 ppm
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup - Methanol
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup - Methanol
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Articoli
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protocolli
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Summary application report for analysis of moisture in 2-Propylamine