1.37117
Dimetil solfossido
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ChP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
tecniche
API processing | polymorph screening: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosità cinematica
2.14 cSt
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 87 °C
Densità
1.10 g/mL (lit.)
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Due to its low microbial and endotoxin limits, Dimethyl Sulfoxide Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Avvertenza
Specifiche
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
Understand how considerations such as DMSO concentrations and freezing techniques are key in the successful implementation of high cell density cryopreservation (HCDC).
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
Contenuto correlato
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Nella produzione di ADC, la fase di coniugazione è quella in cui un principio attivo farmaceutico altamente potente (HPAPI) viene legato a un mAb per mezzo di un linker stabile. Una coniugazione efficace comporta decisioni complesse, delineate in questa pagina insieme a servizi e prodotti in grado di assicurare il successo di questa operazione.