Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
1.37028
SAFC
Glicerolo
greener alternative
anhydrous (vegetable), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
Beilstein:
635685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-289-5
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
≤98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric)
≥99.5% (calculated on anhydrous substance, GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
Limite di esplosione
2.6-11.3 % (v/v)
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
electrophoresis: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 199 °C
Densità
1.25 g/mL (lit.)
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è una specie di glicerolo biorinnovabile che soddisfa il 5° principio della chimica verde in materia di "Solventi e ausiliari più sicuri” e il 7° principio, riferito all′”Uso di materie prime rinnovabili”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Il glicerolo è usato in un′ampia gamma di formulazioni solide, semisolide e liquide, incluse quelle oftalmiche, nelle forme farmaceutiche orali solide e liquide, per il rivestimento delle compresse, nelle creme e nei gel. Viene applicato in virtù delle sue proprietà di umettante, emolliente, solvente/cosolvente, incrementatore di viscosità, plastificante.
Il glicerolo anidro (vegetale) Emprove® Expert manifesta bassi livelli di carica microbica ed endotossine: la soluzione giusta per le vostre applicazioni ad alto rischio.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
2-Propanolo EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00995
2-Propanolo
Glicerolo 83.5-89.5% (T)
Sigma-Aldrich
49781
Glicerolo
Glicerolo
Supelco
GX0190
Glicerolo
Glicerolo meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
G2289
Glicerolo
Articoli
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenuto correlato
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.