Vai a
D2438
Dimetil solfossido
sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
DMSO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
189,00 €
5 x 10 mL
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
195,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Grade:
BioPerformance Certified
Technique(s):
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
189,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
agency
USP XXIV, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
sterility
sterile-filtered
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
storage condition
(Keep cool. Well-ventilated place)
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
impurities
≤0.1% water
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Il dimetilsolfossido (DMSO) è un solvente aprotico. Spesso le molecole terapeutiche e tossiche insolubili in acqua sono solubili in DMSO. Un metodo comunemente usato per preservare le cellule è quello dell′azoto liquido associato a un agente crioprotettivo come il DMSO. Il DMSO è usato per preparare soluzioni madre di varie molecole e anche come controllo per queste molecole. È stato usato nel saggio di migrazione cellulare per dissolvere le cellule post-migrazione. Il DMSO testato per i BPC soddisfa i requisiti delle applicazioni biotecnologiche e di ingegneria tessutale.
Application
Il dimetilsolfossido è stato impiegato come controllo con veicolo in esperimenti finalizzati a coltivare e indurre l′attivazione in vivo di cellule epatiche stellate (HSC). È stato utilizzato anche per preparare una soluzione madre per lo studio nella citotossicità dell′acido ferulico (FA) sulle cellule del nucleo polposo (NP).
Features and Benefits
Prodotto filtrato sterile pronto all′uso confezionato in bottiglie ambrate con tappo a vite complete di setto. Soddisfa le regole di collaudo USP e EP
Disclaimer
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1309317275D2653
Dimethyl Sulfoxide Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1309
Dimethyl Sulfoxide
description
sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
ACS Reagent Grade.
description
Hybri-Max™, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
technique(s)
cryopreservation: suitable, cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cryopreservation: suitable, cell culture | hybridoma: suitable
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
BioPerformance Certified
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
grade
Hybri-Max™
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor density
2.7 (vs air)
vapor density
-
vapor density
2.7 (vs air)
vapor density
2.7 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimetil solfossido
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 19 domande  
  1. Bonjour, cette référence est-elle de grade GMP ?
    1 risposta
    1. This is not a GMP grade Dimethyl Sulfide product. Please see the following link to a GMP Dimethyl Sulfoxide product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/137117
      Utile?
  2. Is DMSO Cat number D2438 Odourless? or what guidance is there on the potential odour from DMSO.
    1 risposta
    1. This product is a clear, colorless liquid. DMSO is essentially odorless, however a slight odor may occasionally be perceived.
      Utile?
  3. Is it okay to mix it with freezing media that is kept refrigerated? Additionally, when I mixed DMSO with freezing media that was kept refrigerated, a white floating substance appeared. Do you know what might have caused this?
    1 risposta
    1. The DMSO is stable at room or refrigerated temperatures. Typically, cell freezing media containing serum and DMSO, are stable for at least several days when thawed and refrigerated. Other constituents of freezing medium, primarily serum, may contribute to the appearance of particulates. For detailed troubleshooting, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further.
      Utile?
  4. For D2438-5X10ML, do they come in glass ampoule or bottle with lid?
    1 risposta
    1. Yes, both package sizes have a septum cap closure as shown in the image below:
      Utile?
  5. Hi, what is the difference between DMSO product# D2438 and D2650? What is Hybri-Max vs. BioPerformance certified and meets USP testing specification?
    1 risposta
    1. Both D2438 and D2650 are suitable for cell culture. The D2650 is part of the Hybri-Max™ product line. Hybri-Max products have been tested for use in hybridoma creation and culture. The D2438 is part of the BioPerformance Certified group of products. These products are tested and optimized for use in biological applications. For this product and a number of others, this includes testing to meet USP and EP guidelines. Please see the links below to review a sample Certificate of Analysis for each item.
      D2650
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2438#product-documentation
      D2438
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650#product-documentation
      Utile?
  6. Purity grade of the product ?
    1 risposta
    1. The purity of this product is listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2438#product-documentation
      Utile?
  7. El DMSO es sensible a la luz, hay que tomar alguna precaución al respecto?
    1 risposta
    1. This product is packaged in amber glass and is protected from light. The 10 mL size is packaged in a sealed ampule. Once opened, any content that is not used should also be stored in amber glass. For long term storage, the material may also be stored under inert gas to preserve the shelf life. Note that this material has a tendency to absorb water. Containers should be tightly sealed.
      Utile?
  8. what are the storing conditions?
    1 risposta
    1. This product is stored at room temperature. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Please see the Material Safety Data Sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/d2438.
      Utile?
  9. What is the difference between products D2438 and D8418?
    1 risposta
    1. The D2438 is a BioPerformance Certified grade product suitable for cell culture, hybridoma creation, and cryopreservation. It is intended for research use only but does meet USP and EP testing requirements. The D8418 is a molecular biology-grade product suitable for DNA sequencing, PCR, and transfection. It has been tested for RNAse and DNAse. The products can be selected based on the application.
      Please view the sample Certificate of Analysis for each product to see the testing specifications associated with that item:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/PDF734068.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/coa/SIGMA/D2438/RNBL8837
      Utile?
  10. What is the DMSO dissolved in?
    1 risposta
    1. DMSO is not dissolved in any solvent. It is a pure chemical compound that is a liquid at room temperature.
      Utile?
1–10 di 19 domande  
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto